Lantano (III) cloruro para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.12219.0100 1.12219.0250
1.12219.0100EA 173 EUR
1.12219.0100 1.12219.0250
Lantano (III) cloruro para análisis, Supelco®
Lántano (III) cloruro heptahidrato
Formula: LaCl₃·7H₂O
MW: 371,37 g/mol
Pto. Ebullición: ∼860 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149756
Núm. CAS: 10025-84-0
EINECS: 233-237-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 91 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 371.37 g/mol
Bulk Density 900 kg/m3
pH 5 (100 g/l, H2O, 25 °C)