Lantano (III) cloruro ≥98%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
24957.188EA 90.3 EUR
24957.188 24957.268
Lantano (III) cloruro ≥98%, GPR RECTAPUR®
Lántano (III) cloruro heptahidrato
Formula: LaCl₃·7H₂O
Pto. Ebullición: < 860 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149756
Núm. CAS: 10025-84-0
EINECS: 233-237-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 98 %