Trinitrato de cerio hexahidrato 99.5%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
218691000
218695000
218690025
ACRO218691000EA
78.1
EUR
ACRO218691000
ACRO218695000
ACRO218690025
Trinitrato de cerio hexahidrato 99.5%
Trinitrato de cerio hexahidrato
Formula:
Ce(NO₃)₃·6H₂O Pto. Ebullición: 200 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 39 °C Densidad: 2,377 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149631 Núm. CAS: 10294-41-4 EINECS: 233-297-2 UN: 1477 ADR: 5.1,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to white Powder or crystals and/or chunks |
Assay | ≥99.4 % (CeO2/TREO basis) |
Sulfate (SO4) | ≤200 ppm |
Calcium oxide (CaO) | ≤50 ppm |
Iron(III)oxide (Fe2O3) | ≤35 ppm |