Trinitrato de cerio hexahidrato 99,5 REO basis, REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Cerio (III) nitrato hexahidrato, Nitrato de cerio (III) hexahidrato
11329.09 11329.22 11329.36 11329.A1
11329.09EA 53.3 EUR
11329.09 11329.22 11329.36 11329.A1
Trinitrato de cerio hexahidrato 99,5 REO basis, REacton®
Trinitrato de cerio hexahidrato
Purity: 99.5% CAS No.: 10294-41-4 Molecular Formula: CeN3O9.6H2O Formula Weight: 434.23 (326.13anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Sensitivity: Hygroscopic pH: 3 Solubility: Soluble in water, alcohol, acetone Merck Reference: 14,2000 UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00149631
Separation of cerium from other rare earths, catalyst for hydrolysis of phosporic acid esters
Formula: Ce(NO₃)₃·6H₂O
MW: 434.22 g/mol
Pto. Ebullición: 200
Pto. de fusión: 39
Densidad: 2.377 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149631
Núm. CAS: 10294-41-4
EINECS: 233-297-2
UN: 1477
ADR: 5.1 III
Índice Merck: 14,2000