Lantano (III) nitrato de hexahidrato 99.995% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
193280050 193281000 193285000
ACRO193280050EA 38.5 EUR
ACRO193280050 ACRO193281000 ACRO193285000
Lantano (III) nitrato de hexahidrato 99.995% (trace metals basis)
Trinitrato de lantano hexahidrato
Formula: La(NO₃)₃·6H₂O
Pto. Ebullición: 126 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 40 °C
Densidad: 2,347 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149751
Núm. CAS: 10277-43-7
EINECS: 233-238-0
UN: 1477
ADR: 5.1,II
Índice Merck: 14,05363
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤0.005 %
Lanthanum (La) 31.0 to 35.0 %