Lantano (III) nitrato de hexahidrato 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
218711000 218715000
ACRO218711000EA 119 EUR
ACRO218711000 ACRO218715000
Lantano (III) nitrato de hexahidrato 98+%
Trinitrato de lantano hexahidrato
Formula: La(NO₃)₃·6H₂O
Pto. Ebullición: 126 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 40 °C
Densidad: 2,347 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149751
Núm. CAS: 10277-43-7
EINECS: 233-238-0
UN: 1477
ADR: 5.1,II
Índice Merck: 14,05363
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric ≥98.0 %