Lantano (III) nitrato de hexahidrato ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
11267.06 11267.18 11267.30 11267.A1
11267.06EA 28.9 EUR
11267.06 11267.18 11267.30 11267.A1
Lantano (III) nitrato de hexahidrato ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Trinitrato de lantano hexahidrato
Purity: 99.99% CAS No.: 10277-43-7 Molecular Formula: La(NO3)3.6H2O Formula Weight: 433.01 (324.92anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Odour: Odourless Merck Reference: 14,5363 UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00149751
Formula: La(NO₃)₃·6H₂O
Pto. Ebullición: 126 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 40 °C
Densidad: 2,347 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149751
Núm. CAS: 10277-43-7
EINECS: 233-238-0
UN: 1477
ADR: 5.1,III
Índice Merck: 14,5363