Lantano (III) nitrato de hexahidrato ≥99.999% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
44346.14
44346.22
44346.36
44346.14EA
101
EUR
44346.14
44346.22
44346.36
Lantano (III) nitrato de hexahidrato ≥99.999% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Trinitrato de lantano hexahidrato
Purity: 99.999%
CAS No.: 10277-43-7
Molecular Formula: La(NO3)3.6H2O
Formula Weight: 433.01 (324.92anhy)
Physical Form: Crystalline
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,5363
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00149751
Formula:
La(NO₃)₃·6H₂O Pto. Ebullición: 126 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 40 °C Densidad: 2,347 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149751 Núm. CAS: 10277-43-7 EINECS: 233-238-0 UN: 1477 ADR: 5.1,III Índice Merck: 14,5363 |