Lantano (III) nitrato de hexahidrato ≥99.0% (by titrimetric analysis), Puriss. p.a., Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
61520-100G 61520-500G
61520-100GEA 190 EUR
61520-100G 61520-500G
Lantano (III) nitrato de hexahidrato ≥99.0% (by titrimetric analysis), Puriss. p.a., Fluka™
Trinitrato de lantano hexahidrato
Formula: La(NO₃)₃·6H₂O
Pto. Ebullición: 126 °C (desc.)
Pto. de fusión: 40 °C
Densidad: 2,347 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149751
Núm. CAS: 10277-43-7
EINECS: 233-238-0
UN: 1477
ADR: 5.1,II
Índice Merck: 14,05363
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99.0 - 101.0 %
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Potassium (K) Max. 10 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 10 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 10 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm
Total S (as SO₄) Max. 50 ppm