Neodimio (III) nitrato hexahidrato ≥99.9%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Trinitrato de neodimio hexahidrato, Nitrato de neodimio (III) hexahidrato
12912.18
12912.30
12912.18EA
92.3
EUR
12912.18
12912.30
Neodimio (III) nitrato hexahidrato ≥99.9%
Neodimio (III) nitrato hexahidrato
Purity: 99.9%
CAS No.: 16454-60-7
Molecular Formula: Nd(NO3)3.6H2O
Formula Weight: 438.34 (330.25anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
pH: 3.0-4.0
Melting Point: ca 40°
Merck Reference: 14,6450
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00149799
Formula:
N₃NdO₉·6H₂O MW: 438.35 g/mol Pto. de fusión: ∼40 °C Densidad: 2.265 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149799 Núm. CAS: 16454-60-7 EINECS: 233-153-9 UN: 1477 ADR: 5.1 III |