Nitrato de cinc (II) hexahidrato 98%, extra puro
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Cinc nitrato hexahidrato, Nitrato de cinc hexahidrato, Cinc (II) nitrato hexahidrato
211660010 211660050 211660051 211662500
ACRO211660010EA 94.9 EUR
ACRO211660010 ACRO211660050 ACRO211660051 ACRO211662500
Nitrato de cinc (II) hexahidrato 98%, extra puro
Nitrato de cinc (II) hexahidrato
Formula: ZnN₂O₆·6H₂O
MW: 297,49 g/mol
Pto. Ebullición: ? 105 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 36 °C
Densidad: 2,06 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149889
Núm. CAS: 10196-18-6
EINECS: 231-943-8
UN: 1514
ADR: 5.1,II
Índice Merck: 12,10273
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Adhering crystals
Titration Complexometric ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Lead (Pb) ≤100 ppm