Nitrato de cinc (II) hexahidrato ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Cinc nitrato hexahidrato, Nitrato de cinc hexahidrato, Cinc (II) nitrato hexahidrato
11136.18
11136.30
11136.18EA
260
EUR
11136.18
11136.30
Nitrato de cinc (II) hexahidrato ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Nitrato de cinc (II) hexahidrato
Purity: 99.998%
CAS No.: 10196-18-6
Molecular Formula: N2O6Zn.6H2O
Formula Weight: 297.47 (189.38anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 2.07
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: ca 36°
Merck Reference: 14,10144
UN No.: 1514
MDL No.: MFCD00149889
Formula:
ZnN₂O₆·6H₂O MW: 297.49 g/mol Pto. Ebullición: ∼105 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼36 °C Densidad: 2.07 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149889 Núm. CAS: 10196-18-6 EINECS: 231-943-8 UN: 1514 ADR: 5.1 II Índice Merck: 14,10144 |