Nitrato de cinc (II) hexahidrato ≥99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Cinc nitrato hexahidrato, Nitrato de cinc hexahidrato, Cinc (II) nitrato hexahidrato
12313.A3
12313.36
12313.A9
12313.A3EA
178
EUR
12313.A3
12313.36
12313.A9
Nitrato de cinc (II) hexahidrato ≥99% (metals basis)
Nitrato de cinc (II) hexahidrato
Purity: 99%
CAS No.: 10196-18-6
Molecular Formula: N2O6Zn.6H2O
Formula Weight: 297.47 (189.38anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.07
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: ca 36°
Solubility: Soluble in water, alcohol
Merck Reference: 14,10144
UN No.: 1514
MDL No.: MFCD00149889
Formula:
ZnN₂O₆·6H₂O MW: 297.49 g/mol Pto. de fusión: ∼36 °C Densidad: 2.07 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149889 Núm. CAS: 10196-18-6 EINECS: 231-943-8 UN: 1514 ADR: 5.1 II Índice Merck: 14,10144 |