Silicagel 1 - 4 mm Drying_agent, with moisture indicator_brown gel, Supelco®
Proveedor: Merck
MQ200
1.01972.9025 1.01972.5000 1.01972.1000
1.01972.9025EA 1660 EUR
1.01972.9025 1.01972.5000 1.01972.1000
Silicagel 1 - 4 mm Drying_agent, with moisture indicator_brown gel, Supelco®
Silicagel
Formula: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Pto. Ebullición: 2230
Pto. de fusión: 1710
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011232
Núm. CAS: 63231-67-4