Silicagel, granulado 1 - 3 mm agente desecante, with moisture indicator (orange gel), Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01969.1000 1.01969.5000 1.01969.9025
1.01969.1000EA 68.43 EUR
1.01969.1000 1.01969.5000 1.01969.9025
Silicagel, granulado 1 - 3 mm agente desecante, with moisture indicator (orange gel), Supelco®
Silicagel
Desecante utilizado en desecadores para eliminar el agua y para secar la mayoría de gases y líquidos (además de gases tanto básicos como de gran acidez, disolventes orgánicos o líquidos alcalinos). El producto contiene sales de hierro como indicador. Se produce un cambio de color de naranja a incoloro en aproximadamente 7/10 g adsorbidos por H2O/100 g de gel de sílice. La regeneración se puede realizar tan a menudo como sea necesario a 130-140 °C en un horno de secado durante tres horas.
  • No tóxica
For full details of specification and hazards please see www.vwr.com or the VWR Chemicals catalogues.
Formula: SiO₂
Pto. de fusión: > 1000 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011232
Núm. CAS: 63231-67-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Water absorption capacity (24 hrs.,80 % relative humidity) ≥ 25.0 %
Loss on drying (140 °C) ≤ 2.0 %
Bulk density about 70