Silicagel sachet: 4 x 7 cm desiccant, with moisture indicator (orange gel), Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.03803.0001
1.03803.0002
1.03803.0001EA
220
EUR
1.03803.0001
1.03803.0002
Silicagel sachet: 4 x 7 cm desiccant, with moisture indicator (orange gel), Supelco®
Silicagel
Formula:
SiO₂ Pto. de fusión: > 1000 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011232 Núm. CAS: 63231-67-4 |
Resultados test especificaciones
Water absorption capacity (24 h, 80 % relative humidity) | ≥ 20 % |
Loss on drying (140°C, 3 h) | ≤ 10 % |
Water Absorption | 250 g/kg (20 °C) |