1,2,3,4-Tetrahidronaftaleno 98+%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
146730010 146730025 146730100
ACRO146730010EA 118 EUR
ACRO146730010 ACRO146730025 ACRO146730100
1,2,3,4-Tetrahidronaftaleno 98+%, puro
1,2,3,4-Tetrahidronaftaleno
Formula: C₁₀H₁₂
Pto. Ebullición: 207 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –35 °C
Densidad: 0,973 g/cm³
Pto. de inflamación: 77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001733
Núm. CAS: 119-64-2
EINECS: 204-340-2
UN: 3082
ADR: 9,III
Índice Merck: 12,09360
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5400 to 1.5420 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %