1,2,3,4-Tetrahidronaftaleno para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.09733.0100 8.09733.1000 8.09733.2500
8.09733.0100EA 32.9 EUR
8.09733.0100 8.09733.1000 8.09733.2500
1,2,3,4-Tetrahidronaftaleno para síntesis, Sigma-Aldrich®
1,2,3,4-Tetrahidronaftaleno
Formula: C₁₀H₁₂
Pto. Ebullición: 207 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –35,8 °C
Densidad: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 71…77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001733
Núm. CAS: 119-64-2
EINECS: 204-340-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,09360
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.045 g/l (20 °C)
Melting Point -30 °C
Molar Mass 132.21 g/mol
Boiling Point 207 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.24 hPa (20 °C)
Flash Point 71 - 77 °C
Refractive Index 1.5414 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.8 - 5 %(V)
Density 0.97 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 425 °C DIN 51794
Saturation concentration 1.3 g/m3 (20 °C) Air
Evaporation number 190
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material