1,1-Dibromoetano 99% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ethylidene bromide
406480250 406481000
ACRO406480250EA 159 EUR
ACRO406480250 ACRO406481000
1,1-Dibromoetano 99% estabilizado
1,1-Dibromoetano
Formula: Br₂HCCH₃
MW: 187.86 g/mol
Pto. Ebullición: 107 °C
Pto. de fusión: –0.5 °C
Densidad: 2.06 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041719
Núm. CAS: 557-91-5
EINECS: 209-184-9
UN: 2810
ADR: 6.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5090 to 1.5120 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer potassium carbonate