1,10-Dibromodecano 97%

Proveedor: Thermo Scientific

Sinónimos: 1,10-Dibromodecan, Decane, 1,10-dibromo-

112780250 112781000 112785000
ACRO112780250EA 58.6 EUR
ACRO112780250 ACRO112781000 ACRO112785000
1,10-Dibromodecano 97%
1,10-Dibromodecano
Formula: BrH₂C(CH₂)₈CH₂Br
MW: 300,08 g/mol
Pto. Ebullición: 160 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: 25…30 °C
Densidad: 1,34 g/cm³
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000222
Núm. CAS: 4101-68-2
EINECS: 223-871-0

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to light brown Fused solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 25 to 30 °C
GC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR