1,10-Dibromodecano ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 4101-68-2
Molecular Formula: Br(CH2)10Br
Formula Weight: 300.08
Flash Point:
Formula:
BrH₂C(CH₂)₈CH₂Br Pto. Ebullición: 157…159 °C (14 mmHg) Pto. de fusión: 26…30 °C Densidad: 1,340 Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000222 Núm. CAS: 4101-68-2 EINECS: 223-871-0 |