1,12-Dibromododecano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B21254.06 B21254.14 B21254.22
B21254.06EA 26.6 EUR
B21254.06 B21254.14 B21254.22
1,12-Dibromododecano ≥98%
1,12-Dibromododecano
Purity: 98% CAS No.: 3344-70-5 Molecular Formula: Br(CH2)12Br Formula Weight: 328.13 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 38-42° Boiling Point: 215°/15mm Beilstein Reference: 1742763 MDL No.: MFCD00000226
Formula: BrH₂C(CH₂)₁₀CH₂Br
Pto. Ebullición: 215 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: 38…42 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000226
Núm. CAS: 3344-70-5
EINECS: 222-096-5