1,2-Dibromoetano 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
112790010 112790250 112795000 112790025 112790100
ACRO112790010EA 132 EUR
ACRO112790010 ACRO112790250 ACRO112795000 ACRO112790025 ACRO112790100
1,2-Dibromoetano 99%
1,2-Dibromoetano
Formula: BrH₂CCH₂Br
Pto. Ebullición: 131…132 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 9…10 °C
Densidad: 2,173
Pto. de inflamación: >104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000233
Núm. CAS: 106-93-4
EINECS: 203-444-5
UN: 1605
ADR: 6.1,
Índice Merck: 13,03830
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance clear colorless to light yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5%
Refractive index 1.5375 to 1.5395 (20°C, 589nm)