1,2-Dibromoetano ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A12766.0B
A12766.30
A12766.0BEA
143
EUR
A12766.0B
A12766.30
1,2-Dibromoetano ≥99%
1,2-Dibromoetano
Purity: 99%
CAS No.: 106-93-4
Molecular Formula: C2H4Br2
Formula Weight: 187.87
Flash Point: None
Refractive Index: 1.5385
Melting Point: 9-10°
Boiling Point: 132°
Merck Reference: 14,3796
UN No.: 1605
MDL No.: MFCD00000233
Formula:
BrH₂CCH₂Br Pto. Ebullición: 132 °C Pto. de fusión: 9…10 °C Densidad: 2,179 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000233 Núm. CAS: 106-93-4 EINECS: 203-444-5 UN: 1605 ADR: 6.1,I Índice Merck: 14,3796 |