1,3-Dibromobutano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B24123.14
B24123.22
B24123.14EA
28.4
EUR
B24123.14
B24123.22
1,3-Dibromobutano ≥98%
1,3-Dibromobutano
Purity: 98%
CAS No.: 107-80-2
Molecular Formula: C4H8Br2
Formula Weight: 215.93
Flash Point: None
Refractive Index: 1.5095
Boiling Point: 173-176°
Beilstein Reference: 1731231
MDL No.: MFCD00000152
Formula:
BrH₂CCH₂BrCHCH₃ Pto. Ebullición: 173…176 °C Densidad: 1,789 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000152 Núm. CAS: 107-80-2 EINECS: 203-520-8 |