1,3-Dibromopropano 98% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
155041000 155045000 155040025
ACRO155041000EA 121 EUR
ACRO155041000 ACRO155045000 ACRO155040025
1,3-Dibromopropano 98% estabilizado
1,3-Dibromopropano
Formula: BrH₂CCH₂CH₂Br
Pto. Ebullición: 167 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –34 °C
Densidad: 1,989 g/cm³
Pto. de inflamación: 54 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000255
Núm. CAS: 109-64-8
EINECS: 203-690-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Índice Merck: 12,09844
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5220 to 1.5240 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 400 ppm butylene oxide