1,3-Dibromopropano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14687.30
A14687.0B
A14687.0I
AB109197.1000
A14687.30EA
57.4
EUR
A14687.30
A14687.0B
A14687.0I
ABCRAB109197.1000
1,3-Dibromopropano ≥98%
1,3-Dibromopropano
Purity: 98%
CAS No.: 109-64-8
Molecular Formula: C3H6Br2
Formula Weight: 201.90
Flash Point: 54°(130°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.99
Refractive Index: 1.5230
Appearance: Colourless
Melting Point: -34°
Boiling Point: 167°
Beilstein Reference: 635662
Merck Reference: 14,9713
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000255
Formula:
BrH₂CCH₂CH₂Br Pto. Ebullición: 167 °C Pto. de fusión: –34 °C Densidad: 1,99 Pto. de inflamación: 54 °C (130 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000255 Núm. CAS: 109-64-8 EINECS: 203-690-3 UN: 1993 ADR: 3,III Índice Merck: 14,9713 |