1,3-Dibromopropano para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03279.0100 8.03279.0250
8.03279.0100EA 99.8 EUR
8.03279.0100 8.03279.0250
1,3-Dibromopropano para síntesis, Sigma-Aldrich®
1,3-Dibromopropano
Formula: BrH₂CCH₂CH₂Br
Pto. Ebullición: 167 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –34 °C
Densidad: 1,99 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 47 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000255
Núm. CAS: 109-64-8
EINECS: 203-690-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Índice Merck: 12,09844
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 1.68 g/l (30 °C)
Melting Point -34 °C
Molar Mass 201.88 g/mol
Boiling Point 166 - 168 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.6 hPa (20 °C)
Flash Point 54 °C
Refractive Index 1.5233 (20 °C, 589 nm)
Density 1.98 g/cm3 (20 °C)