1,4-Dibromobutano 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
161281000 161285000 161280010
ACRO161281000EA 77 EUR
ACRO161281000 ACRO161285000 ACRO161280010
1,4-Dibromobutano 99%
1,4-Dibromobutano
Formula: BrH₂C(CH₂)₂CH₂Br
Pto. Ebullición: 197 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –20 °C
Densidad: 1,808 g/cm³
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000261
Núm. CAS: 110-52-1
EINECS: 203-775-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5176 to 1.5196 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +18° to +23° (20°C, 589 nm) (c=0.5, acetone)