1,4-Dibromobutano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A11669.09
A11669.22
A11669.36
A11669.09EA
27.7
EUR
A11669.09
A11669.22
A11669.36
1,4-Dibromobutano ≥98%
1,4-Dibromobutano
Purity: 98+%
CAS No.: 110-52-1
Molecular Formula: C4H8Br2
Formula Weight: 215.93
Flash Point: 131°(267°F)
Refractive Index: 1.5186
Melting Point: -20°
Boiling Point: 194-196°
Beilstein Reference: 1071199
MDL No.: MFCD00000261
Formula:
BrH₂C(CH₂)₂CH₂Br Pto. Ebullición: 194…196 °C Pto. de fusión: –20 °C Densidad: 1,820 Pto. de inflamación: 131 °C (267 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000261 Núm. CAS: 110-52-1 EINECS: 203-775-5 UN: 2810 ADR: 6.1,III |