1,4-Dibromopentano ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
L09842.14 L09842.22
L09842.14EA 69 EUR
L09842.14 L09842.22
1,4-Dibromopentano ≥97%
1,4-Dibromopentano
Purity: 97% CAS No.: 626-87-9 Molecular Formula: C5H10Br2 Formula Weight: 229.95 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5085 Melting Point: -34° Boiling Point: 102-103°/15mm Beilstein Reference: 605295 MDL No.: MFCD00000153
Formula: BrH₂C(CH₂)₂BrCHCH₃
Pto. Ebullición: 102…103 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: –34 °C
Densidad: 1,687
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000153
Núm. CAS: 626-87-9
EINECS: 210-967-2