1,5-Dibromopentano 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
155990010 155992500
ACRO155990010EA 303 EUR
ACRO155990010 ACRO155992500
1,5-Dibromopentano 97%
1,5-Dibromopentano
Formula: BrH₂C(CH₂)₃CH₂Br
Pto. Ebullición: 224 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –34 °C
Densidad: 1,68 g/cm³
Pto. de inflamación: 79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000268
Núm. CAS: 111-24-0
EINECS: 203-849-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5112 to 1.5132 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %