1,5-Dibromopentano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A18465.0E
A18465.22
A18465.36
AB115316.0500
A18465.0EEA
462
EUR
A18465.0E
A18465.22
A18465.36
ABCRAB115316.0500
1,5-Dibromopentano ≥98%
1,5-Dibromopentano
Purity: 98%
CAS No.: 111-24-0
Molecular Formula: Br(CH2)5Br
Formula Weight: 229.95
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.5122
Melting Point: -34°
Boiling Point: 224°
Beilstein Reference: 1209245
MDL No.: MFCD00000268
Formula:
BrH₂C(CH₂)₃CH₂Br Pto. Ebullición: 224 °C Pto. de fusión: –39 °C Densidad: 1,688 Pto. de inflamación: 79 °C (174 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000268 Núm. CAS: 111-24-0 EINECS: 203-849-7 |