1,5-Diaminopentano ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Pentametilendiamina
D0108-25ML D0108-5ML
TCIAD0108-25MLEA 213 EUR
TCIAD0108-25ML TCIAD0108-5ML
1,5-Diaminopentano ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1,5-Diaminopentano
Formula: C₅H₁₄N₂
Pto. Ebullición: 180°C
Densidad: 0,9174 g/cm³ (0 °C)
Pto. de inflamación: 63°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008239
Núm. CAS: 462-94-2
EINECS: 207-329-0
UN: 2735
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,01609
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a50140ef3bad8cbad7c2e7460170aaa6a14e30ea&vid=a50140ef3bad8cbad7c2e7460170aaa6a14e30ea&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %