1,6-Dibromohexano 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Hexamethylen dibromide
112811000 112815000 112810025
ACRO112811000EA 43.8 EUR
ACRO112811000 ACRO112815000 ACRO112810025
1,6-Dibromohexano 98%
1,6-Dibromohexano
Formula: BrH₂C(CH₂)₄CH₂Br
MW: 243,97 g/mol
Pto. Ebullición: 243 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –2 °C
Densidad: 1,58 g/cm³
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000272
Núm. CAS: 629-03-8
EINECS: 211-067-2
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5056 to 1.5076 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +29° to +33° (20°C, 589 nm) (c=1, toluene)