1,6-Dibromohexano ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A13417.22 A13417.36
A13417.22EA 30.7 EUR
A13417.22 A13417.36
1,6-Dibromohexano ≥97%
1,6-Dibromohexano
Purity: 97+% CAS No.: 629-03-8 Molecular Formula: Br(CH2)6Br Formula Weight: 243.98 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5075 Odour: Odourless Melting Point: -2° Boiling Point: 242-244° Beilstein Reference: 1236322 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00000272
Formula: BrH₂C(CH₂)₄CH₂Br
Pto. Ebullición: 242…244 °C
Pto. de fusión: –2 °C
Densidad: 1,610
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000272
Núm. CAS: 629-03-8
EINECS: 211-067-2
UN: 3082
ADR: 9,III