1,9-Dibromononano 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Nonamethylene dibromide
112870050 112870250
ACRO112870050EA 35.6 EUR
ACRO112870050 ACRO112870250
1,9-Dibromononano 97%
1,9-Dibromononano
Formula: BrH₂C(CH₂)₇CH₂Br
MW: 286,05 g/mol
Pto. Ebullición: 285 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –10 °C
Densidad: 1,40 g/cm³
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000279
Núm. CAS: 4549-33-1
EINECS: 224-913-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4950 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +39° to +69° (20°C, 589 nm) (C=2, Chloroform)