1,9-Dibromononano ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Nonamethylene dibromide
A14324.09 A14324.14 A14324.18
A14324.09EA 47.3 EUR
A14324.09 A14324.14 A14324.18
1,9-Dibromononano ≥97%
1,9-Dibromononano
Purity: 97% CAS No.: 4549-33-1 Molecular Formula: C9H18Br2 Formula Weight: 286.06 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4965 Boiling Point: 285-288° Beilstein Reference: 1737598 MDL No.: MFCD00000279
Formula: BrH₂C(CH₂)₇CH₂Br
MW: 286,05 g/mol
Pto. Ebullición: 285…288 °C
Pto. de fusión: –10 °C
Densidad: 1,410
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000279
Núm. CAS: 4549-33-1
EINECS: 224-913-0