1-Bromobutano 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
106770010 106772500 106770025 106770100 106770500
ACRO106770010EA 128 EUR
ACRO106770010 ACRO106772500 ACRO106770025 ACRO106770100 ACRO106770500
1-Bromobutano 99%
1-Bromobutano
Formula: BrH₂C(CH₂)₂CH₃
Pto. Ebullición: 100…104 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –112 °C
Densidad: 1,27 g/cm³
Pto. de inflamación: 10 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000260
Núm. CAS: 109-65-9
EINECS: 203-691-9
UN: 1126
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,01552
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4384 to 1.4404 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Gravimetry ≥99.0 %
Suitability (for Ni determination) Passes test
Insoluble matter ≤0.05 % (in ethanol)