1-Bromobutano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Butyl bromide
A10696.0C A10696.0E A10696.36
A10696.0CEA 427 EUR
A10696.0C A10696.0E A10696.36
1-Bromobutano ≥98%
1-Bromobutano
Purity: 98+% CAS No.: 109-65-9 Molecular Formula: C4H9Br Formula Weight: 137.03 Flash Point: 20°(68°F) Physical Form: Liquid Density: 1.275 Refractive Index: 1.4400 Appearance: Colourless Odour: Characteristic Melting Point: -112° Boiling Point: 101-102° Beilstein Reference: 1098260 Merck Reference: 14,1553 UN No.: 1126 MDL No.: MFCD00000260
Formula: BrH₂C(CH₂)₂CH₃
MW: 137.02 g/mol
Pto. Ebullición: 101…102 °C
Pto. de fusión: –112 °C
Densidad: 1.275
Pto. de inflamación: 20 °C (68 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000260
Núm. CAS: 109-65-9
EINECS: 203-691-9
UN: 1126
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,01552