1-Bromodecano 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
163600010 163605000
ACRO163600010EA 126 EUR
ACRO163600010 ACRO163605000
1-Bromodecano 98%
1-Bromodecano
Formula: BrH₂C(CH₂)₈CH₃
Pto. Ebullición: 238 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –29,6 °C
Densidad: 1,06 g/cm³
Pto. de inflamación: 94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000221
Núm. CAS: 112-29-8
EINECS: 203-955-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC 97.5 %