1-Bromodecano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Decyl bromide
A11340.0C
A11340.0E
A11340.22
A11340.36
A11340.0CEA
822
EUR
A11340.0C
A11340.0E
A11340.22
A11340.36
1-Bromodecano ≥98%
1-Bromodecano
Purity: 98%
CAS No.: 112-29-8
Molecular Formula: C10H21Br
Formula Weight: 221.19
Flash Point: 94°(201°F)
Refractive Index: 1.4560
Melting Point: -30°
Boiling Point: 238°
Beilstein Reference: 1735227
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00000221
Formula:
BrH₂C(CH₂)₈CH₃ Pto. Ebullición: 238 °C Pto. de fusión: –30 °C Densidad: 1,067 Pto. de inflamación: 94 °C (201 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000221 Núm. CAS: 112-29-8 EINECS: 203-955-3 UN: 2810 ADR: 6.1,III |