1-Bromoheptano 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Heptyl bromide
107032500 107030010
ACRO107032500EA 57.4 EUR
ACRO107032500 ACRO107030010
1-Bromoheptano 99%
1-Bromoheptano
Formula: BrH₂C(CH₂)₅CH₃
MW: 179.1 g/mol
Pto. Ebullición: 180 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –58 °C
Densidad: 1.14 g/cm³
Pto. de inflamación: 60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000273
Núm. CAS: 629-04-9
EINECS: 211-068-8
UN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4489 to 1.4509 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Pore volume 0.75 to 0.80 ml/g
pH 6.5 to 7.0 (10 % suspension in water)
Volatile matter ≤6.0 % (160°C)