1-Bromoheptano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 98+%
CAS No.: 629-04-9
Molecular Formula: CH3(CH2)6Br
Formula Weight: 179.11
Flash Point: 60°(140°F)
Refractive Index: 1.4499
Odour: Recognizable
Melting Point: -58°
Boiling Point: 179-180°
Beilstein Reference: 1697160
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000273
Formula:
BrH₂C(CH₂)₅CH₃ Pto. Ebullición: 179…180 °C Pto. de fusión: –58 °C Densidad: 1,139 Pto. de inflamación: 60 °C (140 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000273 Núm. CAS: 629-04-9 EINECS: 211-068-8 UN: 1993 ADR: 3,III |