1-Bromononano 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Nonyl bromide
107200250 107201000 107205000
ACRO107200250EA 35.1 EUR
ACRO107200250 ACRO107201000 ACRO107205000
1-Bromononano 97%
1-Bromononano
Formula: BrH₂C(CH₂)₇CH₃
Pto. Ebullición: 201 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: -29 °C
Densidad: 1,08 g/cm³
Pto. de inflamación: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000278
Núm. CAS: 693-58-3
EINECS: 211-755-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to golden Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Absorption Ratio P-15/P+15 0.96 to 1.22
BSC Certification Passes