1-Bromononano ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
Sinónimos:
1-Nonyl bromide
A10577.14
A10577.22
A10577.36
A10577.14EA
38.5
EUR
A10577.14
A10577.22
A10577.36
1-Bromononano ≥99%
1-Bromononano
Purity: 99%
CAS No.: 693-58-3
Molecular Formula: CH3(CH2)8Br
Formula Weight: 207.16
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.4550
Boiling Point: 200-201°
Beilstein Reference: 1733632
MDL No.: MFCD00000278
Formula:
BrH₂C(CH₂)₇CH₃ MW: 207.15 g/mol Pto. Ebullición: 200…201 °C Pto. de fusión: –29 °C Densidad: 1.086 Pto. de inflamación: 90 °C (194 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000278 Núm. CAS: 693-58-3 EINECS: 211-755-2 |