1-Bromooctano 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
166815000 166810025
ACRO166815000EA 105 EUR
ACRO166815000 ACRO166810025
1-Bromooctano 99%
1-Bromooctano
Formula: BrH₂C(CH₂)₆CH₃
Pto. Ebullición: 201 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –55 °C
Densidad: 1,11 g/cm³
Pto. de inflamación: 78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000276
Núm. CAS: 111-83-1
EINECS: 203-912-9
UN: 3082
ADR: 9,III
Índice Merck: 12,06861
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4508 to 1.4528 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %