1-Bromooctano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 98+%
CAS No.: 111-83-1
Molecular Formula: C8H17Br
Formula Weight: 193.13
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.4518
Odour: Characteristic
Melting Point: -55°
Boiling Point: 200-202°
Beilstein Reference: 1733136
Merck Reference: 14,6764
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00000276
Formula:
BrH₂C(CH₂)₆CH₃ Pto. Ebullición: 200…202 °C Pto. de fusión: –55 °C Densidad: 1,114 Pto. de inflamación: 78 °C (172 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000276 Núm. CAS: 111-83-1 EINECS: 203-912-9 UN: 3082 ADR: 9,III Índice Merck: 14,6764 |