1-Bromopropano ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A10461.0J
A10461.AK
A10461.AU
A10461.0JEA
318
EUR
A10461.0J
A10461.AK
A10461.AU
1-Bromopropano ≥99%
1-Bromopropano
Purity: 99%
CAS No.: 106-94-5
Molecular Formula: C3H7Br
Formula Weight: 123.00
Flash Point: 21°(70°F)
Refractive Index: 1.4340
Melting Point: -110°
Boiling Point: 70-71°
Beilstein Reference: 505936
Merck Reference: 14,7845
UN No.: 2344
MDL No.: MFCD00000254
Formula:
BrH₂CCH₂CH₃ Pto. Ebullición: 70…71 °C Pto. de fusión: –110 °C Densidad: 1,353 Pto. de inflamación: 21 °C (70 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000254 Núm. CAS: 106-94-5 EINECS: 203-445-0 UN: 2344 ADR: 3,II Índice Merck: 14,7845 |