1-Bromotetradecano 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Myristyl bromide
187381000 187385000
ACRO187381000EA 57 EUR
ACRO187381000 ACRO187385000
1-Bromotetradecano 98%
1-Bromotetradecano
Formula: BrH₂C(CH₂)₁₂CH₃
MW: 277,29 g/mol
Pto. Ebullición: 175…178 °C (20 mmHg)
Pto. de fusión: 5…6 °C
Densidad: 0,93 g/cm³
Pto. de inflamación: 149 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000228
Núm. CAS: 112-71-0
EINECS: 203-999-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4620 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
E/E 95 to 97 % v/v (calculated)